Drukuj
Anisomycin
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
11308-5 11308-10
CAYM11308-5EA 265 PLN
CAYM11308-5 CAYM11308-10
Anisomycin
Anisomycin
Formuła: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.31 g/mol
Numer MDL: MFCD00077650
Numer CAS: 22862-76-6
Numer WE (dawny EINECS): 245-269-7
Jednostka: 3462
ADR: 6.1 III