Drukuj
Tetrahydroglinian litu 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
199511000 199518000
199511000.EA 411 PLN
199511000. 199518000.
Tetrahydroglinian litu 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Tetrahydroglinian litu
Formuła: H₄AlLi
Temp. Zapłonu: –017 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011075
Numer CAS: 16853-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-877-9
Jednostka: 1411
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodometric 18.0 to 22.0 % (LiAlH4)