Drukuj
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Iodopyrazole
H36465.03 H36465.06
H36465.03EA 447 PLN
H36465.03 H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formuła: C₃H₃IN₂
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12022324
Numer CAS: 4522-35-4