4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H62127.03
H62127.06
H62127.03EA
1420
PLN
H62127.03
H62127.06
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Purity: 96%
CAS No.: 625446-22-2
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Physical Form: Solid
Formuła:
C₈H₆BrFO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03411551 Numer CAS: 625446-22-2 |