Drukuj
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
H61554.03 H61554.06
H61554.03EA 982 PLN
H61554.03 H61554.06
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formuła: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11848442
Numer CAS: 61324-93-4