Drukuj
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
H60207.AD H60207.AK
H60207.ADEA 874 PLN
H60207.AD H60207.AK
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Benzyl chloromethyl ether
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 102 °C
Gęstość: 1.126
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000886
Numer CAS: 3587-60-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III