2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H61973.03
H61973.06
H61973.03EA
653
PLN
H61973.03
H61973.06
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 137553-42-5
Molecular Formula: C7H3FIN
Formula Weight: 247.01
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Red-brown
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03094172
Formuła:
C₇H₃FIN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094172 Numer CAS: 137553-42-5 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |