Drukuj
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H61580.MD H61580.03
H61580.MDEA 367 PLN
H61580.MD H61580.03
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₅FN₂
MW: 136.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368774
Numer CAS: 115661-37-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III