2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
H61143.14
H61143.22
H61143.14EA
1310
PLN
H61143.14
H61143.22
2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
2-Fluoro-m-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 1978-33-2
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.14
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 87°/12mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD06410915
Formuła:
C₇H₈FN MW: 125.14 g/mol Temp. Wrzenia: 87 °C (12 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06410915 Numer CAS: 1978-33-2 ADR: 6.1 III |