Drukuj
Pinostilbene
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: (E)-3-(4-Hydroxystyryl)-5-methoxyphenol
14044-1 14044-5 14044-10 14044-25
CAYM14044-1EA 196 PLN
CAYM14044-1 CAYM14044-5 CAYM14044-10 CAYM14044-25
Pinostilbene
Pinostilbene
Formuła: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242.269 g/mol
Numer MDL: MFCD12407153
Numer CAS: 42438-89-1