1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
H63695.MD
H63695.03
H63695.MDEA
465
PLN
H63695.MD
H63695.03
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 54605-72-0
Molecular Formula: C10H8N2O
Formula Weight: 172.18
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 84-88°
MDL No.: MFCD02179568
Formuła:
C₁₀H₈N₂O Temp. topnienia: 84…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179568 Numer CAS: 54605-72-0 |