9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
H60929.03
H60929.06
H60929.03EA
474
PLN
H60929.03
H60929.06
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Formuła:
C₁₅H₈O₄ Temp. topnienia: 287…289 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001231 Numer CAS: 117-78-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-207-9 |