Drukuj
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution indicator for waste water analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09161.0100 1.09161.0500
1.09161.0100EA 227 PLN
1.09161.0100 1.09161.0500
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution indicator for waste water analysis, Supelco®
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Formuła: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Gęstość: 1,01 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036428
Numer CAS: 14634-91-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0) 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C) 3.5 - 4.5
Application test conforms