Drukuj
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, miernik wieloparametrowy (pH/przewodność/DO), ręczny
Dostawca: VWR Collection
665-0311EA 7150 PLN
665-0311 665-0312
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, miernik wieloparametrowy (pH/przewodność/DO), ręczny
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
To łatwe w obsłudze urządzenie przenośne o solidnej obudowie klasy IP 67 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność pomiarów pH, mV, przewodności i tlenu w zastosowaniach terenowych (umożliwia równoczesny pomiar tylko 2 z tych parametrów). Jest wyposażone w wodoszczelne wyjście USB do podłączenia do komputera i zgodne ze standardem GLP.
  • Duży wyświetlacz graficzny LCD z ciągłym podświetleniem LED, pokazujący równocześnie wartość mierzonego parametru i temperatury
  • Funkcja rejestracji danych z możliwością wyboru okresu od 1 minuty do 1 godziny
  • Pamięć na 5000 zbiorów danych z automatycznym zapisem; dodatkowa pamięć na 200 punktów pomiarowych do zapisu ręcznego
  • Automatyczne wyłączanie zasilania: z regulacją w zakresie od 10 minut do 24 godzin
  • Automatyczne rozpoznawanie buforów DIN i NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Trzy dodatkowe bufory techniczne przy 25°C (4,00 / 7,00 / 10,00) w pamięci
  • Zaawansowany autotest i diagnostyka (diagnostyka sprawności elektrody, kontrola przesunięcia); symbol kalibracji wyświetlany, gdy wymagana jest ponowna kalibracja
  • Oszczędność energii: 4 baterie typu AA wystarczają na ok. 1000 godz. pracy
Informacje do zamówienia: Gotowy do użytku zestaw MU 6100 H S1 obejmuje miernik wieloparametrowy w solidnym futerale plastikowym, elektrodę pH epoksydowo-żelową 111 z wbudowanym czujnikiem temperatury (przewód o dł. 1 m), zestaw startowy (dwa bufory pH, jedna zlewka plastikowa), sondę przewodności CO 11 z wbudowanym czujnikiem temperatury (przewód o dł. 1,5 m), statyw i instrukcję obsługi (22 języki) na płycie CD ROM. Zestaw MU 6100 H S2 dodatkowo zawiera sondę galwaniczną tlenu OXY 11-3 z wbudowanym czujnikiem temperatury (przewód o dł. 3 m) oraz zestaw do konserwacji.
Na życzenie są dostępne sondy przewodności niskich. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem handlowym firmy Avantor.