Drukuj
VWR® pHenomenal® pH 1100 H, miernik pH/mV/°C, ręczny
Dostawca: Avantor
VWR® pHenomenal®
662-1659EA 3660 PLN
662-1659
VWR® pHenomenal® pH 1100 H, miernik pH/mV/°C, ręczny
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Ten przyjazny dla użytkownika, przenośny przyrząd z solidną obudową o stopniu ochrony IP 67 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność dla precyzyjnych pomiarów w zastosowaniach terenowych. W komplecie z wodoodpornym wyjściem USB do podłączenia do komputera. Zgodny z GLP.
  • Duży graficzny wyświetlacz LCD z ciągłym podświetleniem LED pokazuje jednocześnie wartość pH/mV i temperaturę
  • Funkcja rejestracji danych do wyboru od 1 minuty do 1 godziny
  • Pojemność pamięci 5000 zestawów danych z automatycznym zapisem; dodatkowa pamięć 200 punktów do ręcznego przechowywania
  • Automatyczne wyłączanie zasilania: Regulowane w zakresie od 10 minut do 24 godzin
  • Automatyczne rozpoznawanie buforów DIN i NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Trzy dodatkowe bufory techniczne w temperaturze 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) w pamięci (pH 10,00 nie wchodzi w zakres dostawy)
  • Zaawansowany autotest i diagnostyka (diagnostyka sprawności elektrod, kontrola dryftu); symbol kalibracji pokazuje, kiedy wymagana jest ponowna kalibracja
  • Niskie zużycie energii: 4 baterie AA na ponad 1000 godzin pracy
Dodatkowe informacje: Gotowy do użycia przenośny zestaw pH 1100 H (662-1659) zawiera instrument w wytrzymałej plastikowej torbie, stojak, 4 baterie LR06, krótką instrukcję, płytę CD ROM z instrukcją, plastikową zlewkę 50 ml, bufor 50 ml 4, bufor 50 ml 7 , żelowa elektroda epoksydowa pH z wbudowanym czujnikiem temperatury 111 (kabel 1 m).