Drukuj
VWR® pHenomenal® IS 2100 L, miernik pH/mV/°C/jonów, stacjonarny
Dostawca: Avantor
VWR® pHenomenal®
662-1658EA 9550 PLN
662-1658
VWR® pHenomenal® IS 2100 L, miernik pH/mV/°C/jonów, stacjonarny
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Ten przyjazny dla użytkownika przyrząd z przegubowym stojakiem na elektrodę i obudową o stopniu ochrony IP43 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność podczas precyzyjnych pomiarów wieloparametrowych. W komplecie z wyjściem USB do podłączenia do komputera. Zgodny z GLP.
  • Duży graficzny wyświetlacz LCD z ciągłym podświetleniem LED pokazuje jednocześnie wartość pH/mV i temperaturę
  • Funkcja rejestracji danych do wyboru od 1 minuty do 1 godziny; pojemność pamięci 5000 zestawów danych
  • Automatyczne wyłączanie zasilania: Regulowane w zakresie od 10 minut do 24 godzin
  • Automatyczne rozpoznawanie buforów DIN i NIST (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
  • Trzy dodatkowe bufory techniczne w temperaturze 25°C (4,00/7,00/10,00) w pamięci
  • Zaawansowany autotest i diagnostyka (diagnostyka sprawności elektrod, kontrola dryftu); symbol kalibracji pokazuje, kiedy wymagana jest ponowna kalibracja
  • Niskie zużycie energii. Do wyboru zasilanie sieciowe lub 4 baterie AA na ponad 1000 godzin pracy
  • Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Dodatkowe informacje: Gotowy do użycia zestaw IS 2100L zawiera instrument, szklaną elektrodę pH z wbudowanym czujnikiem temperatury 221, kabel o długości 1 m i przegubowy stojak, zlewkę plastikową 50 ml, bufor 50 ml 4, bufor 50 ml 7, zasilacz wtykowy, krótką instrukcję i płytę CD ROM z instrukcją,