Drukuj
VWR® pHenomenal® MU 6100L, miernik wieloparametrowy (pH/przewodność/DO), stacjonarny
Dostawca: VWR Collection
665-0309EA 7690 PLN
665-0309 665-0310
VWR® pHenomenal® MU 6100L, miernik wieloparametrowy (pH/przewodność/DO), stacjonarny
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Przyjazny dla użytkownika przyrząd z przegubowym stojakiem na elektrodę i obudową o stopniu ochrony IP43 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność podczas precyzyjnych pomiarów wieloparametrowych. Miernik ten może jednocześnie mierzyć pH/mV i przewodność lub pH/mV i tlen. W komplecie z wyjściem USB do podłączenia do komputera. Zgodny z GLP.
  • Duży graficzny wyświetlacz LCD z ciągłym podświetleniem LED pokazuje jednocześnie mierzony parametr i wartość temperatury
  • Funkcja rejestracji danych do wyboru od 1 minuty do 1 godziny; pojemność pamięci 5000 zestawów danych
  • Automatyczne wyłączanie zasilania: Regulowane w zakresie od 10 minut do 24 godzin
  • Automatyczne rozpoznawanie buforów DIN i NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Trzy dodatkowe bufory techniczne w temperaturze 25°C (4,00 / 7,00 / 10,00) w pamięci
  • Zaawansowany autotest i diagnostyka (diagnostyka sprawności elektrod, kontrola dryftu); symbol kalibracji pokazuje, kiedy wymagana jest ponowna kalibracja
  • Niskie zużycie energii. Do wyboru zasilanie sieciowe lub 4 baterie AA na ponad 1000 godzin pracy
Informacje do zamówienia: Sondy przewodności dla niskich przewodności są dostępne na zamówienie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.
Dodatkowe informacje: Gotowy do użycia zestaw MU 6100 L S1 (665-0309 ) zawiera wieloparametrowy miernik laboratoryjny, szklaną elektrodę pH pHenomenal 221 z wbudowanym czujnikiem temperatury (kabel 1 m), sondę przewodności CO 11 z wbudowanym -w czujniku temperatury (kabel 1,5 m), stojak przegubowy, zlewka plastikowa 50 ml, bufor 50 ml 4, bufor 50 ml 7, zasilacz sieciowy, krótka instrukcja i instrukcja obsługi (22 języki) na płycie CD ROM.
Zestaw MU 6100 L S2 (665-0310) zawiera miernik, stojak, 4 baterie LR06, krótką instrukcję, płytę CD ROM z instrukcją, zlewkę plastikową 50 ml, bufor 50 ml 4, bufor 50 ml 7, zasilacz wtykowy, elektroda pH pHenomenal 221, 50 ml wzorca przewodności 0,01 mol/L KCl, czujnik przewodności CO 11, 30 ml roztworu czyszczącego, 50 ml elektrolitu, 3 nasadki wymienne, elektroda DO OXY 11 (kabel 3 m).