Drukuj
VWR® pHenomenal® OX 4100L, miernik tlenu rozpuszczonego, stołowy
Dostawca: Avantor
VWR® pHenomenal®
664-0175EA 10140 PLN
664-0175
VWR® pHenomenal® OX 4100L, miernik tlenu rozpuszczonego, stołowy
Mierniki elektrochemiczne Mierniki tlenu
Ten przyjazny dla użytkownika przyrząd z przegubowym stojakiem na elektrodę i obudową o stopniu ochrony IP43 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność precyzyjnych pomiarów. Z wyjściem USB do podłączenia do komputera. Zgodny z GLP.
  • Duży graficzny wyświetlacz LCD z ciągłym podświetleniem LED, pokazujący jednocześnie wartości DO i temperatury
  • Funkcja rejestracji danych do wyboru od 1 minuty do 1 godziny
  • Pojemność pamięci 5000 zestawów danych
  • Automatyczne wyłączanie zasilania: Regulowane w zakresie od 10 minut do 24 godzin
  • Zaawansowany autotest i diagnostyka (diagnostyka sprawności elektrod, kontrola dryftu); symbol kalibracji pokazuje, kiedy wymagana jest ponowna kalibracja
  • Niskie zużycie energii. Do wyboru zasilanie sieciowe lub 4 baterie AA na ponad 1000 godzin pracy
Dodatkowe informacje: Gotowy do użycia zestaw tlenu OX 4100 L (664-0175) zawiera miernik, stojak, 4 baterie LR06, krótką instrukcję, CD ROM z instrukcją, plastikową zlewkę 50 ml, 30 ml roztworu czyszczącego, 50 ml elektrolitu, 3 nakrętki wymienne, wtyczkę zasilającą zasilanie, elektroda DO OXY 11.