Drukuj
VWR® pHenomenal® CO 3100L, miernik przewodności/TDS/°C, stół warsztatowy
Dostawca: Avantor
VWR® pHenomenal®
663-0233EA 6370 PLN
663-0233
VWR® pHenomenal® CO 3100L, miernik przewodności/TDS/°C, stół warsztatowy
Mierniki elektrochemiczne Mierniki przewodności
Ten przyjazny dla użytkownika przyrząd z przegubowym stojakiem na elektrodę i obudową o stopniu ochrony IP43 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność precyzyjnych pomiarów. W komplecie z wyjściem USB do podłączenia do komputera. Zgodny z GLP.
  • Duży graficzny wyświetlacz LCD z ciągłym podświetleniem LED pokazujący jednocześnie wartości przewodności/TDS i temperatury
  • Funkcja rejestracji danych do wyboru od 1 minuty do 1 godziny; pojemność pamięci 5000 zestawów danych
  • Automatyczne wyłączanie zasilania: Regulowane w zakresie od 10 minut do 24 godzin
  • Zaawansowany autotest i diagnostyka (diagnostyka sprawności elektrod, kontrola dryftu); symbol kalibracji pokazuje, kiedy wymagana jest ponowna kalibracja
  • Niskie zużycie energii. Do wyboru zasilanie sieciowe lub 4 baterie AA na ponad 1000 godzin pracy
Informacje do zamówienia: Sondy przewodności dla niskich przewodności są dostępne na zamówienie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.
Dodatkowe informacje: Gotowy do użycia zestaw do pomiaru przewodności CO 3100L (663-0233) zawiera przyrząd, sondę przewodności CO 11 z wbudowanym czujnikiem temperatury, kabel 1,5 m i przegubowy stojak, 4 baterie LR06, krótką instrukcję, plastikową zlewkę 50 ml, pomiar przewodności 50 ml standard (0,01 mol/L KCl), zasilacz wtykowy i instrukcja obsługi (22 języki) na płycie CD ROM.