Drukuj
VWR® pHenomenal® PH 1100 L, miernik pH/mV/°C, stołowy
Dostawca: VWR Collection
662-1657EA 4480 PLN
662-1657 662-1861
VWR® pHenomenal® PH 1100 L, miernik pH/mV/°C, stołowy
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Ten przyjazny dla użytkownika przyrząd z przegubowym stojakiem na elektrodę i obudową o stopniu ochrony IP43 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność precyzyjnych pomiarów. W komplecie z wyjściem USB do podłączenia do komputera. Zgodny z GLP.
  • Duży graficzny wyświetlacz LCD z ciągłym podświetleniem LED, pokazujący jednocześnie wartość pH/mV i temperaturę
  • Funkcja rejestracji danych do wyboru od 1 minuty do 1 godziny; pojemność pamięci 5000 zestawów danych
  • Automatyczne wyłączanie zasilania: Regulowane w zakresie od 10 minut do 24 godzin
  • Automatyczne rozpoznawanie buforów DIN i NIST (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
  • Trzy dodatkowe bufory techniczne w temperaturze 25°C (4,00/7,00/10,00) w pamięci
  • Zaawansowany autotest i diagnostyka (diagnostyka sprawności elektrod, kontrola dryftu); symbol kalibracji pokazuje, kiedy wymagana jest ponowna kalibracja
  • Niskie zużycie energii. Do wyboru zasilanie sieciowe lub 4 baterie AA na ponad 1000 godzin pracy
  • Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Dodatkowe informacje: Gotowy do użycia zestaw pH 1100L (662-1657) zawiera szklaną elektrodę pH miernika z wbudowanym czujnikiem temperatury pHenomenal 221, 4 baterie LR06, kabel 1 m i przegubowy stojak, 2 bufory 50 ml (pH 4,00 i 7, 00), zlewka plastikowa o pojemności 50 ml, krótka instrukcja i instrukcja obsługi (22 języki) na płycie CD ROM oraz zasilacz wtykowy.
Zestaw do nauk przyrodniczych pH 1100LB (662-1891) zawiera elektrodę LS 221 Biotech z kablem o długości 1 m zamiast elektrody 221.