Drukuj
Zlewki, niski kształt, LDPE
Dostawca: DELTALAB
242802 242803 242805 242806 242811
DELT242802EA 2040 PLN
DELT242802 DELT242803 DELT242805 DELT242806 DELT242811
Zlewki, niski kształt, LDPE
Zlewki
LDPE, prześwitujące.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Zlewka o pojemności 1000 ml posiada pokrywkę w jednej torbie
Do użytku z próbkami płynnymi i stałymi.