Drukuj
Woulff bottles, Erlenmeyer shape
Dostawca: KNF
057953 057954
KNFA057953EA 0 PLN
KNFA057953 KNFA057954
Woulff bottles, Erlenmeyer shape
Butelki i butle Butle Woulffa
Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. powlekane tworzywem.
  • Grubościenna kolba Erlenmeyera z plastikową powłoką zabezpieczającą
  • Wskaźnik próżni z dwiema skalami (1000 - 0 mbar, 760 - 0 mm Hg)
  • Zawór wentylacyjny PVC do regulacji podciśnienia
  • Gwint szklanego portu: GL-18 z plastikowymi złączkami do rur 3/8 "I.D.
  • Gwintowana szyjka butelki GL-45
Łapie pary / ciecze, aby przedłużyć żywotność pompy.