Drukuj
Kasety do przetwarzania tkanek, poliacetylenowe
Dostawca: DELTALAB
440141 440147 440144 440146 440143
631-9640EA 230 PLN
631-9640 631-9641 631-9642 631-9643 631-9644
Kasety do przetwarzania tkanek, poliacetylenowe
Kasety do osadzania Kasety do tkanek
These cassettes are made of polyacetyle.
  • With 34 round holes of 2 mm
  • External dimensions: 40×28×6 mm
  • Can be written on
They are resistant to the solvents used in histological processes.