Drukuj
Nożyczki do sekcji
Dostawca: HAMMACHER KARL
HSB300-11 HSB301-11
HAMMHSB300-11EA 1540 PLN
HAMMHSB300-11 HAMMHSB301-11
Nożyczki do sekcji
Nożyce
These dissecting scissors made of stainless steel feature tungsten carbide inserts.