Drukuj
Mikropłytki 96-dołkowe, niewiążące
Dostawca: Greiner Bio-One
650901_40 655901_40 655900_40 655906_40 655903_40 655904_40 651901_40
738-0165EA 1200 PLN
738-0165 738-0170 738-0169 738-0173 738-0171 738-0172 738-0166
Mikropłytki 96-dołkowe, niewiążące
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity by reducing background and improving signal-to-noise ratio.