Drukuj
Pojemnik uniwersalny, kwadratowy
Dostawca: DELTALAB
407005 407006
215-4222EA 19.9 PLN
215-4222 215-4223
Pojemnik uniwersalny, kwadratowy
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.
  • Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
  • Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
  • Ergonomically designed for single-handed use and stackable
  • A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904