Drukuj
Pojemnik uniwersalny
Dostawca: DELTALAB
309202 309222
DELT309202EA 574 PLN
DELT309202 DELT309222
Pojemnik uniwersalny
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
  • With leakproof screw closure
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904