Drukuj
Alkali blue (C.I. 42765) solution indicator, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09198.1000 1.09198.2500
1.09198.1000EA 479 PLN
1.09198.1000 1.09198.2500
Alkali blue (C.I. 42765) solution indicator, Supelco®
Alkali blue (C.I. 42765)
Formuła: C₃₇H₂₉N₃O₃S
Temp. Wrzenia: 80 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,84 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083221
Numer CAS: 1324-76-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
dentity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted) 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm) ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558) passes test