Drukuj
chlorek jodu solution 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® for determination of iodine value, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Iodochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09163.1000 1.09163.2500
1.09163.1000EA 499 PLN
1.09163.1000 1.09163.2500
chlorek jodu solution 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® for determination of iodine value, Supelco®
chlorek jodu
Formuła: ClI
MW: 162.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 97.3
Temp. topnienia: 26
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Numer MDL: MFCD00011354
Numer CAS: 7790-99-0
Jednostka: 2789
ADR: 8 (3) II
Klasyfikacja Merck : 13,05039
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.