Drukuj
Krany do beczek, stal nierdzewna
Dostawca: asecos
2795 2797
MSGA2795EA 1220 PLN
MSGA2795 MSGA2797
Krany do beczek, stal nierdzewna
Zlewy i aramtura Krany
These drum taps are made of stainless steel.
  • Adjustable removal position
  • Self closing
  • Flame guard
  • PTFE seal
Informacje do zamówienia: MSGA2797 includes a trailer fitting for decanting vessels.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable