Drukuj
Kanistry z tłokiem
Dostawca: asecos
23133 23134 23135 23136 23137 23138 23139 40097 40098
MSGA23133EA 404 PLN
MSGA23133 MSGA23134 MSGA23135 MSGA23136 MSGA23137 MSGA23138 MSGA23139 MSGA40097 MSGA40098
Kanistry z tłokiem
Pojemniki bezpieczeństwa
Pojemniki dozujące przeznaczone są do bezpiecznego zwilżania szmatek lub ściereczek.
  • Niezużyta ciecz przepływa z powrotem do zbiornika
  • Montowany na sprężynie talerz z powłoką ognioodporną
  • pojemniki wykonane z polietylenu są odporne na wstrząsy i eksplozje