Drukuj
VWR®, Lupa stołowa z podświetleniem LED
Dostawca: VWR
630-1959EA 374 PLN
630-1959 630-1957 630-1956 630-1954 630-1960
VWR®, Lupa stołowa z podświetleniem LED
Lupy
Podświetlane lupy powiększające na giętkim lub przegubowym ramieniu-wyposażone w doskonale wypolerowaną soczewkę.
  • Szerokie pole widzenia
  • Pokrywa chroniąca soczewkę przed kurzem i zarysowaniem
  • Przegubowe ramię umożliwiające obrót o 200°
Suitable for biological and clinical laboratories, electronics and chemical industries.
Electrical data: 200 mA, 100 to 230 V, 50 to 60 Hz, 3,5 W (60 LED magnifiers); 200 mA, 100 to 230 V, 50 to 60 Hz, 2,5 W (40 LED magnifiers)
For information or technical assistance, please contact your local Avantor representative.
Uwaga: Only suitable for indoor use. When the lamp is replaced the cover must be fixed. Lamp must not be operated without the cover in place. Never leave the lens in direct sunlight or where light can shine through it, as this may cause a fire risk. Any damage to the external cable or lamp must be repaired or replaced by the manufacturer or a qualified person.