Drukuj
VWR® VisiScope® 800, mikroskopy stojące
Dostawca: VWR Collection
630-1940EA 16600 PLN
630-1940 630-1941 630-1967 630-1968 630-1969
VWR® VisiScope® 800, mikroskopy stojące
Mikroskopy
Mikroskopy laboratoryjne VisiScope 800 są przeznaczone do celów badawczych.
  • Odlewana rama o wysokiej stabilności i ergonomii
  • Obserwacje w świetle przechodzącym
  • Wysokowydajna, czysta biała dioda LED
  • Obiektywy IOS z zabezpieczeniem przeciwgrzybiczym
Informacje do zamówienia: Dostępna jest szeroka gama akcesoriów.. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.
Dodatkowe informacje: Dostarczany gotowy do użycia z okularami, obiektywami, osłoną przeciwpyłową i zasilaczem.