Drukuj
błękit bromotymolowy ACS
Dostawca: VWR Chemicals
0431-25GEA 642 PLN
0431-25G
błękit bromotymolowy ACS
błękit bromotymolowy
pH indicator goes from yellow to blue over a range of 6.0 to 7.6. Used to trace movement of fluids from the lymph and also for demonstration of fungal hyphae within plant roots.
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Temp. topnienia: 204 − 202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2
Klasyfikacja Merck : 13,01430
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Clarity of solution Pass
Visual transition interval (pH 6.0 − 7.6) 6.0(yellow) − 7.6(blue)