Drukuj
błękit bromofenolowy ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
0449-25GEA 464 PLN
0449-25G 0449-50G
błękit bromofenolowy ACS
błękit bromofenolowy
A tracking dye for nucleic acid and protein gels. Also a pH indicator (yellow to blue, range 3,0 to 4,6).
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Temp. topnienia: 273 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Klasyfikacja Merck : 13,01429
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) Pass