Drukuj
Strzykawki do przestrzeni nadpowierzchniowej CombiPAL
Dostawca: Agilent
G6500-80109 G6500-80107 G6500-80111
HEWLG6500-80109EA 2710 PLN
HEWLG6500-80109 HEWLG6500-80107 HEWLG6500-80111
Strzykawki do przestrzeni nadpowierzchniowej CombiPAL
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
Fixed needle headspace syringes feature a side port needle for gas flushing.
Micro seal is used to minimise instrument downtime and to prevent lost or compromised data caused by septum leaks and liner contamination.
Certyfikaty: Conforms with strict CTC standards.