Kity do izolacji plazmidów wolnych od endotoksyn, E.Z.N.A.®
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
Plazmidy izolowane tradycyjnymi metodami oczyszczania zwykle zawierają wysoki poziom endotoksyn, które mogą znacząco wpływać na transfekcję. Kity E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid zapewniają efektywny proces usuwania endotoksyn do procedury oczyszczania plazmidów w celu produkcji wysokiej czystości plazmidu o jakości transfekcyjnej.