Drukuj
Kity do Izolacji plazmidów, E.Z.N.A.® i E-Z 96® Fastfilter®
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
D6905-03 D6924-03 D6905-04 D1097-01 D1097-02 D1097-00 D6905-00 D6924-00
D6905-03EA 1380 PLN
D6905-03 D6924-03 D6905-04 D1097-01 D1097-02 D1097-00 D6905-00 D6924-00
Kity do Izolacji plazmidów, E.Z.N.A.® i E-Z 96® Fastfilter®
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
Kity E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid umożliwiają szybkie oczyszczanie plazmidowego DNA przy wykorzystaniu filtrów strzykawkowych, podczas gdy kity E-Z 96® Fastfilter Plasmid kits zawierają płytki 96-dołkowe. Kity Fastfilter® umożliwiają izolację plazmidów na średnią i dużą skalę w czasie krótszym niż 40 minut.