Drukuj
Worki na odpady, zgrzewane, nieprzepuszczające cieczy
Dostawca: HAMILTON ROBOTICS
199203 199202
736-0844EA 130 PLN
736-0844 736-0843
Worki na odpady, zgrzewane, nieprzepuszczające cieczy
Worki Worki na odpady
These waste bags are ideal for the containment and disposal of used consumables.
Highly resistant, made of 100 µm thick polyethylene
  • Made of 100 µm thick polyethylene that ensures a high resistance to tear and puncturing