Drukuj
Złącza
Dostawca: VICI JOUR RESEARCH
JR-065 JR-1064 JR-1065 JR-1068 JR-068 JR-064 JR-060-5
JOURJR-065EA 120 PLN
JOURJR-065 554-1026 554-1027 JOURJR-1068 JOURJR-068 JOURJR-064 JOURJR-060-5
Złącza
Okucia i złącza
Unions for easy connection of low pressure solvent lines.
  • Low dead volume
  • Inert and biocompatible