Drukuj
Próbniki gazów i oparów
Dostawca: Trajan Scientific and Medical
090111 090112
SGEA090111EA 3080 PLN
SGEA090111 SGEA090112
Próbniki gazów i oparów
Próbniki Próbniki gazów
This gas and vapour sampler enables spot collection of environmental gas samples or low pressure gas streams in 200 cm³ impervious resealable bags.
Informacje do zamówienia: Includes a canister, a bulb, 10 bags, a marker pen and instructions.