Drukuj
Końcówki do robotów (CO-RE Tips) i materiały eksploatacyjne dla Microlab
Dostawca: HAMILTON ROBOTICS
235900 235937 235902 235904 235966 235985 184020 184022 235939 235965 235950 235679 235447 235444 235446 235449 235451 235971 235974 235978 235979 235983 235987 235695 235993 235989 235901 235903 235905 235936 235938 235940 235947 235948 235949 235935 235646 235647 235648 235452 235677 235678 235694 184021 184023 194050 194053 235806 235541 235688 235843 235844 235845 235846
736-0694EA 2240 PLN
736-0694 736-0788 736-0786 736-0793 736-0770 736-0792 736-0797 736-0799 736-0795 736-0791 736-0790 736-0811 736-0777 736-0804 736-0776 736-0805 736-0806 736-0771 736-0803 736-0772 736-0773 736-0774 736-0775 736-0779 736-0781 736-0780 736-0695 736-0787 736-0794 736-0765 736-0789 736-0796 736-0766 736-0767 736-0768 736-0764 736-0782 736-0783 736-0784 736-0807 736-0809 736-0810 736-0778 736-0798 736-0800 736-0801 736-0802 736-0785 736-0808 736-0853 HAMR235843 HAMR235844 HAMR235845 HAMR235846
Końcówki do robotów (CO-RE Tips) i materiały eksploatacyjne dla Microlab
Końcówki do pipet
Końcówki Hamilton CO-RE zostały zaprojektowane dla stacji pipetujących MICROLAB w celu rozwiązania problemu uszczelnienia i wyrównania nękanego przez techniki mocowania końcówek wciskanych. Każda jednorazowa końcówka CO-RE ma okrągły rowek wewnątrz kryzy mocującej. Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na kanale do pipetowania jest rozszerzony tak, aby pasował do tego rowka, zapewniając szczelne zamknięcie i proste wyrównanie końcówki i kanału pipetującego.
  • Pomiar poziomu cieczy w oparciu o ciśnienie (pLLD) i pojemnościowy LLD (cLLD) z wersją przewodzącą (czarny)
  • Wolne od DNaz / RNaz, wolne od pirogenów (wolne od endotoksyn), wolne od inhibitorów PCR
  • Wieżowe stojaki na końcówki zwiększają pojemność końcówki na pokładzie stacji roboczej na dłuższy czas odejścia: 1920 końcówek można załadować w jednym kroku
  • Stojaki umożliwiają pobieranie końcówek przez niezależne kanały lub 96-kanałową głowicę multiprobe bezpośrednio ze stosu
Najwyższa czystość biologiczna końcówek jest gwarantowana przez kontrolowany proces produkcji. Dlatego nadają się zarówno do laboratoriów diagnostycznych, jak i farmaceutycznych w dziedzinach genomiki, proteomiki, celomiki, medycyny sądowej i odkrywania leków.
Filter tips
- Maksymalna spójność przepływu powietrza i wybrana porowatość elementu filtrującego zapewniają optymalną wydajność pipetowania i dozowania w szerokim zakresie objętości cieczy
- Skuteczność filtracji aerozolu bakteryjnego >99,9%
SLIM tips
- Minimalizacja ryzyka przepełnienia cieczy w rurach klastra, blokach głębokodołkowych i dwufazowych aplikacjach ciekłych
- Szczególnie do zasysania cieczy w „trybie stałej wysokości” aż do podstawy cienkich rurek
- Smukłe końcówki wymagają plików laboratoryjnych, klas cieczy dla pojedynczych kanałów i głowicy 96 sondy CO-RE
Rocket tips
- Adapter 4 na 1 umożliwia elastyczne pipetowanie i oszczędza czas: Nie potrzeba drugiej głowicy ani skomplikowanej wymiany głowy
- Do pipetowania w 96 blokach głębokodołkowych i płytkach do mikromiareczkowania o średnicach studzienek ≥ 3,7 mm
Wide bore tips
- Końcówki CO-RE z różnymi dalszymi otworami końcowymi, które zapewniają elastyczność podczas przenoszenia trudnych próbek
- Typowe obszary zastosowań: genomowe DNA, delikatne linie komórkowe, frakcjonowanie krwi w celu zminimalizowania sił ścinających, pipetowania kulek lub innych cieczy o lepkości
Piercing tips
- Zoptymalizowany do aspiracji i dozowania do różnych uszczelnionych akcesoriów laboratoryjnych, które można przekłuć przy ≤ 10 N
- Optymalny skład materiału - wzmocnienie z włókna węglowego umożliwia przebicie różnych materiałów uszczelniających
SLIM tips
- Minimise risk of liquid overflow in cluster tubes, deep-well blocks and two-phased liquid applications
- Especially for aspirating liquid in “fixed height mode” down to the base of thin tubes
- 40% reduction of displaced liquid volume, compared to the CO-RE 1000 µl tip
- Slim tips require labware files, liquid classes for single channels and CO-RE 96 probe head
Rocket tips
- Unique Rocket tip design with 4-to-1 adapter: Usable on the CO-RE 384 probe head
- Adapter enables flexible pipetting and saves times: No need for a second head or a complex head exchange
- For pipetting in 96 deep-well blocks and microtiter plates with well diameters ≥ 3,7 mm
Dodatkowe informacje: Reagent containers for Microlab STAR line
- Wykonane z PP, autoklawowalne, o pojemności 60 lub 120 ml
- Można umieścić w nośniku odczynników na instrumentach linii STAR
- Z oznaczeniami objętości, bez pokrywy, z jednym (60 ml) lub trzema (120 ml) łamaczami fal, aby uniknąć rozprysków podczas ruchów napełnionego pojemnika
Deep-well blocks for automation
- Idealny do automatycznego przetwarzania lub obsługi dużych ilości próbek kopii zapasowych
- Materiał PP jest idealny do zapasowego przechowywania substancji farmaceutycznych, izolacji DNA, długoterminowego przechowywania próbek, zastosowań w hodowli enzymów i tkanek
- bloki PS są idealne do długotrwałego przechowywania próbek krwi; łatwa kontrola optyczna dzięki przezroczystym dołkom
Waste bags, liquid-tight, welded
- Jednorazowe worki PE (o grubości 100 µm) są idealne do przechowywania i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych
- Torby mieszczą się na odpadkowej obręczy linii STAR
Waste container and chutes for hazardous waste
- Pojemnik na odpady niebezpieczne wykonany jest z białej tektury, w tym żółta torba PE
- Zsypy na odpady PE są otwarte i perforowane po obu stronach, muszą być używane z pojemnikiem na odpady
Sposób pakowania: Końcówki są dostarczane w opakowaniach typu „Nested Tip Rack” (NTR) z możliwością układania w stos - zawierających jednorazową ramkę i pięć stosów z czterema stojakami na końcówki - lub w blistrze zawierającym pięć wstępnie załadowanych tacek w przezroczystej, nadającej się do recyklingu termoformowanej tacy PET z uszczelnioną pokrywą z papieru.