Drukuj
Nakrętki Headspace z septą 18 mm
Dostawca: Agilent
8010-0140 8010-0418 8010-0428
HEWL8010-0140EA 490 PLN
HEWL8010-0140 HEWL8010-0418 HEWL8010-0428
Nakrętki Headspace z septą 18 mm
Nakrętki Nakrętki do vialek chromatograficznych
Fits PerkinElmer and other headspace autosamplers.
  • Temperatures resistance up to 300 °C for one hour with minimal degradation
  • Leak proof
  • Compatible with solvents such as DMSO, DMF, Tolulene, and Water