Drukuj
Obuwie robocze, zapinane na rzepy, X-Light, 711131/711136
Dostawca: Abeba
711131/35 711131/36 711131/37 711131/38 711131/39 711131/40 711131/41 711131/42 711131/43 711131/44 711131/45 711131/46 711131/47 711131/48
ABEB711131/35EA 383 PLN
ABEB711131/35 ABEB711131/36 ABEB711131/37 ABEB711131/38 ABEB711131/39 ABEB711131/40 ABEB711131/41 ABEB711131/42 ABEB711131/43 ABEB711131/44 ABEB711131/45 ABEB711131/46 ABEB711131/47 ABEB711131/48
Obuwie robocze, zapinane na rzepy, X-Light, 711131/711136
Obuwie i buty
Obuwie antystatyczne ze skóry z wkładkami tekstylnymi Air-Mesh i lekką, odporną na zużycie poliuretanową podeszwą.
  • Podszewka absorbująca z wkładką Silver Point
  • Wymienne wkładki acc Wave, dostępne wkładki ortopedyczne
  • Zabieg Sanitized® zmniejsza nieprzyjemny zapach i wzrost bakterii
  • Lekka podeszwa z PU o podwyższonej antypoślizgowości i systemie pochłaniania wstrząsów
  • Podwójne zapięcie Velcro®
Kolor: Białe lub czarne
Certyfikaty: DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, FO, SRA