Drukuj
Końcówki filtrów, epT.I.P.S.® Motion
Dostawca: EPPENDORF
0030014.413 0030014.430 0030014.456 0030014.472 0030014.499 0030014.510 0030015.215 0030015.231 0030015.258 0030014.529 0030014.537 0030014.553 0030014.561 0030014.570
EPPE0030014.413EA 1270 PLN
EPPE0030014.413 EPPE0030014.430 EPPE0030014.456 EPPE0030014.472 EPPE0030014.499 EPPE0030014.510 EPPE0030015.215 EPPE0030015.231 EPPE0030015.258 EPPE0030014.529 EPPE0030014.537 EPPE0030014.553 EPPE0030014.561 EPPE0030014.570
Końcówki filtrów, epT.I.P.S.® Motion
Końcówki do pipet
Te końcówki filtracyjne są specjalnie zaprojektowane do użytku na stacjach roboczych epMotion Liquid Handling. Zostały one opracowane w odpornych na skręcanie, wolnych od zanieczyszczeń stojakach.
  • Wysoka precyzja produkcji gwarantuje idealne dopasowanie i niezwykle dokładne zachowanie podczas dozowania
  • Końcówki są zoptymalizowane pod kątem prostego automatycznego wyrzucania w naczyniu zbiorczym Liquid Handling Workstation
  • Końcówki mogą być również zintegrowane ze stacją roboczą jako system napełniania
  • Końcówki do napełniania są dostarczane w termoformowanej tacy PET z zamkniętą pokrywą
  • Zastąpienie pudełka jednorazowego użytku aluminiowym adapterem do sterylizacji w autoklawie może oznaczać oszczędności do 40 procent
Końcówki pipet Motion są dostępne w następujących poziomach czystości: PCR clean i PCR sterylny+czyste.
epT.I.P.S. Motion Rack składa się z dwóch komponentów do elastycznego zastosowania w zautomatyzowanej stacji roboczej epMotion Liquid Handling: kolorowej tacy z epT.I.P.S. końcówki filtra i jednorazowe pudełko do przechowywania tacy.
Sposób pakowania: Pakowane w regały wolne od zanieczyszczeń lub w zasobniki do przeładunku.