Drukuj
Zestaw pożywek do różnicowania nabłonka jelitowego Corning® BioCoat™, Corning
Dostawca: Corning
Corning®
734-1433EA 1720 PLN
734-1433
Zestaw pożywek do różnicowania nabłonka jelitowego Corning® BioCoat™, Corning
Media do separacji komórek
Corning® BioCoat™ Intestinal Epithelium Differentiation Environment is an integrated system designed to create in vitro intestinal models.
Includes 500mL Seeding Basal Medium, 500mL Differentiation Medium, and 2x0.5mL MITO+ Serum Extender.
Dodatkowe informacje: Pack contains seeding basal medium (500 ml), differentiation medium (500 ml), and MITO+ Serum Extender (2×0,5 ml).