Drukuj
Zakrętki i przegrody do fiolek Reacti-Vial™ i zakręcanych fiolek z przegrodą
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
TS-13215 TS-13216 TS-13218 TS-13219
HYPETS-13215EA 324 PLN
HYPETS-13215 HYPETS-13216 HYPETS-13218 HYPETS-13219
Zakrętki i przegrody do fiolek Reacti-Vial™ i zakręcanych fiolek z przegrodą
Nakrętki Nakrętki do vialek chromatograficznych
These open top screw caps provide an inert, air-tight seal and direct puncture access to samples with a syringe needle.
  • Fits into Reacti-Vial™ small reaction vials
  • Used with PTFE/rubber laminated discs