Drukuj
Kolektor próżniowy i akcesoria
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5017 5014-N 5015-N
514-0589EA 10700 PLN
514-0589 516-0246 516-0247
Kolektor próżniowy i akcesoria
Komory próżniowe
Kolektor próżniowy z płytką wielostudzienkową jest wykonany z aluminium anodowanego i został zaprojektowany i zoptymalizowany do filtracji próżniowej wielostudzienkowych płytek filtracyjnych AcroPrep™, AcroPrep Advance i AcroWell™.
  • Dostarczany wraz z niezbędnymi uszczelkami i O-ring; blok sterujący zawiera manometr próżniowy, próżniowy zawór dozujący, próżniowy zawór spustowy i złącze węża ¼" do mocowania linii próżniowej
  • Kolektor próżniowy zawiera blok dystansowy z tworzywa Delrin® zaprojektowany do standardowych płytek 350 μl, i zoptymalizowany w celu zmniejszenia przestrzeni między płytą odbiornika i płytkę filtracyjną podczas filtracji próżniowej
  • Opcjonalnie dostępny blok przekładkowy do użytku z płytkami odbiorczymi
  • Kołnierze adaptera utrzymują płytki filtracyjne mocno do płyt odbiornika podczas wirowania