Drukuj
VWR®, Końcówki filtrujące, bardzo długie
Dostawca: VWR Collection
732-1613EA 710 PLN
732-1613 732-1614
VWR®, Końcówki filtrujące, bardzo długie
Końcówki do pipet
Końcówki filtra aerozolowego o wydłużonej długości.
  • Zrównoważony design oparty na żywicach dziewiczych
  • Dostarczany sterylnie, autoklawowalny w 122 ° C
  • Wolne od RNazy / DNazy, ludzkiego DNA, endotoksyny, proteazy, ATP i BPA
Dodatkowe informacje: Dostarczane w stojakach na zawiasach, stojaki są wielokrotnego napełniania.