Drukuj
Strzykawki HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
365ILT91 365GL251 365JL281 365JLT61 365ILT21
555-8225EA 1130 PLN
555-8225 555-8443 555-8236 555-8239 555-8224
Strzykawki HPLC
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
These HPLC syringes are standard fixed needle syringes for Rheodyne/Valco™ injectors.
  • Easy and accurate
  • Reproducible manual injections
Applications include industrial chromatography.